Imprimer
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride, Lansoprazole Chloromethyl Impurity
C2532-25G C2532-5G
TCIAC2532-25GEA 61.6 EUR
TCIAC2532-25G TCIAC2532-5G
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Formule: C₉H₉ClF₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800224
Numéro CAS: 127337-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %