Chlorhexidine diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C2511-25G
C2511-5G
TCIAC2511-25GEA
146
EUR
TCIAC2511-25G
TCIAC2511-5G
Chlorhexidine diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorhexidine diacetate
Formule:
C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀ |
Numéro MDL:
MFCD00012532 Numéro CAS: 56-95-1 EINECS: 200-302-4 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,02091 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min.98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 153.0 to 160.0 deg-C |
Water | max. 4.0 % |