Imprimer
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate, 5-FAM-N-succinimidyl ester, 5-Carboxyfluorescein NHS ester, 5-FAM SE
C2479-20MG C2479-100MG
TCIAC2479-20MGEA 139 EUR
TCIAC2479-20MG TCIAC2479-100MG
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90.0% (par HPLC)
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077322
Numéro CAS: 92557-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C