Imprimer
N-(2'-Cyanobiphenyl-4-ylmethyl)-L-valinemethylester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl ((2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-L-valinate hydrochloride, N-(2'-Cyanobiphenyl-4-ylmethyl) L-valine methyl ester monohydrochloride
C2475-25G C2475-5G
TCIAC2475-25GEA 202 EUR
TCIAC2475-25G TCIAC2475-5G
N-(2'-Cyanobiphenyl-4-ylmethyl)-L-valinemethylester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2'-Cyanobiphenyl-4-ylmethyl)-L-valinemethylester hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₂N₂O₂
MW: 358.87 g/mol
Numéro MDL: MFCD08460094
Numéro CAS: 482577-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0fba51d7d9359d1bfb4e7e66a7fc08e072d9925&vid=d0fba51d7d9359d1bfb4e7e66a7fc08e072d9925&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +21.0 deg (C=1, MeOH)