N-Carbobenzoxy-N-methyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-phenylpropanoic acid, Z-N-Me-Phe-OH, N-Cbz-N-methyl-L-phenylalanine
C2468-1G
C2468-5G
TCIAC2468-1GEA
53.9
EUR
TCIAC2468-1G
TCIAC2468-5G
N-Carbobenzoxy-N-methyl-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-N-methyl-L-phenylalanine
Formule:
C₁₈H₁₉NO₄ MW: 313.35 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00153393 Numéro CAS: 2899-07-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -63.0 to -67.0 deg (C=1, EtOH) |