Imprimer
Acide 8-aminocaprylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17353.06 A17353.03 A17353.14
A17353.06EA 197 EUR
A17353.06 A17353.03 A17353.14
Acide 8-aminocaprylique 99%
Acide 8-aminocaprylique
Purity: 99% CAS No.: 1002-57-9 Molecular Formula: NH2(CH2)7CO2H Formula Weight: 159.23 Melting Point: 193-196° MDL No.: MFCD00008245
Formule: C₈H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193…196 °C
Densité: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008245
Numéro CAS: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9