Copper(II)-2,3,9,10,16,17,23,24-octafluorophthalocyanine ≥98.0% (par azote total et analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2,3,9,10,16,17,23,24-Octafluorophthalocyanine Copper(II), F8CuPc
C2427-1G
C2427-100MG
TCIAC2427-1GEA
707
EUR
TCIAC2427-1G
TCIAC2427-100MG
Copper(II)-2,3,9,10,16,17,23,24-octafluorophthalocyanine ≥98.0% (par azote total et analyse par titration), purifié par sublimation
Copper(II)-2,3,9,10,16,17,23,24-octafluorophthalocyanine
Formule:
C₃₂H₈CuF₈N₈ MW: 720.01 g/mol |
Numéro CAS:
148651-60-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |