Imprimer
Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]chlorocopper(I)
C2422-1G C2422-200MG
TCIAC2422-1GEA 145 EUR
TCIAC2422-1G TCIAC2422-200MG
Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)copper(I)
Formule: C₂₁H₂₄ClCuN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15144833
Numéro CAS: 873779-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %