Imprimer
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethyl-3,5-dimethoxybenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: SingaCycle(TM)-A2
C2406-1G C2406-200MG
TCIAC2406-1GEA 191 EUR
TCIAC2406-1G TCIAC2406-200MG
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethyl-3,5-dimethoxybenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethyl-3,5-dimethoxybenzylamine)palladium(II)]
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₃₈H₅₂ClN₃O₂Pd
MW: 724.72 g/mol
Numéro CAS: 1093348-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %