Imprimer
Chitosan, 5-20 mPa.s (0.5% in 0.5% Acetic acid, 20 °C)
Fournisseur: TCI
C2395-25G C2395-500G C2395-100G
TCIAC2395-25GEA 31.9 EUR
TCIAC2395-25G TCIAC2395-500G TCIAC2395-100G
Chitosan, 5-20 mPa.s (0.5% in 0.5% Acetic acid, 20 °C)
Chitosan
Numéro MDL: MFCD00161512
Numéro CAS: 9012-76-4
EINECS: 222-311-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Deacetylation value 75.0 to 85.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Viscosity 5 to 20mPa-s (0.5% in 0.5%Acetic acid soln., 20deg-C) (after drying)