ɑ-Cyclopentyl-DL-mandelic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
alpha-Cyclopentylmandelic Acid, α-Cyclopentylmandelic acid
C2394-25G
C2394-5G
TCIAC2394-25GEA
121
EUR
TCIAC2394-25G
TCIAC2394-5G
ɑ-Cyclopentyl-DL-mandelic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
alpha-Cyclopentyl-DL-mandelic acid
Formule:
C₁₃H₁₆O₃ MW: 220.27 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00019296 Numéro CAS: 427-49-6 EINECS: 207-047-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |