Imprimer
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-2(3H)-ylidene)silver(III) chloride
C2373-1G C2373-200MG
TCIAC2373-1GEA 119 EUR
TCIAC2373-1G TCIAC2373-200MG
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver ≥97.0% (sur base azote total)
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver
Formule: C₂₇H₃₆AgClN₂
Numéro MDL: MFCD15072152
Numéro CAS: 873297-19-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %