Imprimer
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)] ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: SingaCycle(TM)-A1
C2372-1G C2372-200MG
TCIAC2372-1GEA 582 EUR
TCIAC2372-1G TCIAC2372-200MG
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)] ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)]
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₃₆H₄₈ClN₃Pd
Numéro MDL: MFCD15072151
Numéro CAS: 930796-10-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %