Imprimer
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Rose-Gal, Salmon-Gal
C2371-100MG C2371-20MG
TCIAC2371-100MGEA 81.4 EUR
TCIAC2371-100MG TCIAC2371-20MG
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467206
Numéro CAS: 138182-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -43.0 to -47.0 deg (C=1, MeOH)
beta-Galactosidase detection test to pass test