Citalopram hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide
C2370-1G
C2370-5G
TCIAC2370-1GEA
88
EUR
TCIAC2370-1G
TCIAC2370-5G
Citalopram hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Citalopram hydrobromide
Formule:
C₂₀H₂₁FN₂O MW: 405.31 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD02101306 Numéro CAS: 59729-32-7 EINECS: 261-890-6 Merck Index: 14,02318 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |