Imprimer
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
C2368-1G C2368-5G
TCIAC2368-1GEA 46.2 EUR
TCIAC2368-1G TCIAC2368-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formule: C₄H₃ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00233957
Numéro CAS: 4765-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C