Imprimer
Cyromazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Diamino-6-(cyclopropylamino)-1,3,5-triazine, N2-Cyclopropylmelamine
C2366-25G C2366-5G
TCIAC2366-25GEA 152 EUR
TCIAC2366-25G TCIAC2366-5G
Cyromazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cyromazine
Formule: C₆H₁₀N₆
MW: 166.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078650
Numéro CAS: 66215-27-8
EINECS: 266-257-8
Merck Index: 14,02775
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C