Imprimer
Acide 2-chloro-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2349-1G C2349-5G
TCIAC2349-1GEA 92.4 EUR
TCIAC2349-1G TCIAC2349-5G
Acide 2-chloro-4-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172.57 g/mol
Point d'ébullition: 350
Point de fusion: 159°C
Numéro MDL: MFCD00045855
Numéro CAS: 56363-84-9
EINECS: 260-132-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)