Imprimer
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
C2339-1G C2339-5G
TCIAC2339-1GEA 28.6 EUR
TCIAC2339-1G TCIAC2339-5G
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173.55 g/mol
Point de fusion: 262°C
Numéro MDL: MFCD00204158
Numéro CAS: 38076-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %