Cetirizine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Cetirizine 2HCl, 2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)acetic acid dihydrochloride
C2316-25G
C2316-5G
TCIAC2316-25GEA
355
EUR
TCIAC2316-25G
TCIAC2316-5G
Cetirizine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cetirizine dihydrochloride
Formule:
C₂₁H₂₅ClN₂O₃ Point de fusion: 225°C |
Numéro MDL:
MFCD00941428 Numéro CAS: 83881-52-1 Merck Index: 14,02022 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |