4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Bezafibrate EP Impurity A, N-(4-Chlorobenzoyl)tyramine, 4-Chloro-N-(4-hydroxyphenethyl)benzamide
C2309-5G
C2309-1G
TCIAC2309-5GEA
149
EUR
TCIAC2309-5G
TCIAC2309-1G
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
Formule:
C₁₅H₁₄ClNO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00218513 Numéro CAS: 41859-57-8 EINECS: 255-566-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |