Imprimer
6-Chloro-7-deazapurine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
C2306-1G C2306-5G
TCIAC2306-1GEA 60.5 EUR
TCIAC2306-1G TCIAC2306-5G
6-Chloro-7-deazapurine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-7-deazapurine
Formule: C₆H₄ClN₃
Point de fusion: 188°C
Numéro MDL: MFCD01686865
Numéro CAS: 3680-69-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %