Imprimer
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro[1,3-bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper chloride
C2304-1G C2304-200MG
TCIAC2304-1GEA 126 EUR
TCIAC2304-1G TCIAC2304-200MG
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Formule: C₂₇H₃₆ClCuN₂
Numéro MDL: MFCD09264276
Numéro CAS: 578743-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %