Imprimer
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
C2302-25G C2302-5G
TCIAC2302-25GEA 138 EUR
TCIAC2302-25G TCIAC2302-5G
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Formule: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368.39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Merck Index: 14,02673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 188.0 deg-C