Imprimer
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
C2269-5G C2269-25G
TCIAC2269-5GEA 17.6 EUR
TCIAC2269-5G TCIAC2269-25G
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO
Numéro MDL: MFCD00277472
Numéro CAS: 86604-75-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %