Imprimer
Cyclophosphamide monohydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
C2236-25G C2236-5G
TCIAC2236-25GEA 401 EUR
TCIAC2236-25G TCIAC2236-5G
Cyclophosphamide monohydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Cyclophosphamide monohydrate
Formule: C₇H₁₇Cl₂N₂O₃P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149395
Numéro CAS: 6055-19-2
EINECS: 200-015-4
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02747
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Water max. 8.0 %