Imprimer
Folinic acid calcium salt, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, Calcium (4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)-L-glutamate, Folinic acid calcium, Calcium folinate
C2235-1G C2235-5G
TCIAC2235-1GEA 57.2 EUR
TCIAC2235-1G TCIAC2235-5G
Folinic acid calcium salt, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Folinic acid calcium salt
Formule: C₂₀H₂₁CaN₇O₇
MW: 511.51 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00006704
Numéro CAS: 1492-18-8
EINECS: 216-082-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784da6b2c15b6004f4a2fe4dc87f3bd4cedf12cb&vid=6522c6d99adccea8a58203c6dffc97a39683a4c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 17.0 %