Imprimer
2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
C2228-1G C2228-5G
TCIAC2228-1GEA 38.5 EUR
TCIAC2228-1G TCIAC2228-5G
2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite
Formule: C₁₅H₃₂N₃OP
MW: 301.41 g/mol
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012213
Numéro CAS: 102691-36-1
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %