Imprimer
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Cyclopropyl- 6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride monohydrate, Nanomycopulitine
C2227-25G C2227-5G C2227-100G
TCIAC2227-25GEA 101 EUR
TCIAC2227-25G TCIAC2227-5G TCIAC2227-100G
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl·H₂O
MW: 385.82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00242856
Numéro CAS: 86393-32-0
Merck Index: 14,02314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0d415032ee2c020729312ef68a1c5a8a08a91d3&vid=8d3a5fcfc461acbad4a74c51b29568bb8215ac2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.7 to 6.7 %