Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C2201-1G
C2201-5G
TCIAC2201-1GEA
72.6
EUR
TCIAC2201-1G
TCIAC2201-5G
Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formule:
C₄₁H₃₅ClP₂Ru |
Numéro MDL:
MFCD00075004 Numéro CAS: 32993-05-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Elemental analysis (Carbon) | 66.00 to 69.00 % |