Imprimer
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Timolol Related Compound F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
C2189-25G C2189-5G
TCIAC2189-25GEA 137 EUR
TCIAC2189-25G TCIAC2189-5G
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine ≥98.0% (par GC)
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Formule: C₆H₈ClN₃OS
Numéro MDL: MFCD00274160
Numéro CAS: 30165-96-9
EINECS: 250-077-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C