D-Cysteine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
H-D-Cys-OMe·HCl, H-D-Cys-OMe.HCl, (S)-Cysteine methyl ester hydrochloride, Methyl D-cysteinate HCl, Methyl D-cysteinate hydrochloride
C2174-1G
C2174-25G
C2174-5G
TCIAC2174-1GEA
22
EUR
TCIAC2174-1G
TCIAC2174-25G
TCIAC2174-5G
D-Cysteine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Cysteine methyl ester hydrochloride
Formule:
C₄H₉NO₂S MW: 171.64 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00672724 Numéro CAS: 70361-61-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +1.5 to +3.5 deg (C=20, MeOH) |
Solubility in Water | almost transparency |