Carbon nanotube multi-parois, Longueur: 5-15 µm, Ø 10-20 nm
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
CNT
C2150-5G
C2150-1G
TCIAC2150-5GEA
286
EUR
TCIAC2150-5G
TCIAC2150-1G
Carbon nanotube multi-parois, Longueur: 5-15 µm, Ø 10-20 nm
Carbon nanotube
Formule:
C MW: 12.011 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 308068-56-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Black powder to crystal |
Purity (TPO Method) | min. 97 % |
Diameter | 10 to 20 nm |
Length | 5 to 15 micro_m |