Imprimer
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid, 5-(Carbobenzoxyamino)pentanoic Acid, N-Cbz-5-aminovaleric Acid, 5-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanoic acid, N-Cbz-5-aminopentanoic Acid
C2067-25G C2067-5G
TCIAC2067-25GEA 719 EUR
TCIAC2067-25G TCIAC2067-5G
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00188458
Numéro CAS: 23135-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C