Imprimer
Calcium Phthalate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalic Acid Calcium Salt
C2003-25G C2003-5G
TCIAC2003-25GEA 270 EUR
TCIAC2003-25G TCIAC2003-5G
Calcium Phthalate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium Phthalate hydrate
Formule: C₈H₆O₄
MW: 204.19 g/mol
Numéro CAS: 5793-85-1
EINECS: 227-332-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 12.0 %