Imprimer
2-Cyanethyl-acrylat ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C1974-25G C1974-5G
TCIAC1974-25GEA 472 EUR
TCIAC1974-25G TCIAC1974-5G
2-Cyanethyl-acrylat ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-Cyanethyl-acrylat
Formule: C₆H₇NO₂
Point d'ébullition: 108°C
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00013823
Numéro CAS: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %