Imprimer
2'-(2-Chloroanilino)-6'-(dibutylamino)fluoran ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
C1946-25G C1946-500G
TCIAC1946-25GEA 41.8 EUR
TCIAC1946-25G TCIAC1946-500G
2'-(2-Chloroanilino)-6'-(dibutylamino)fluoran ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2'-(2-Chloroanilino)-6'-(dibutylamino)fluoran
Formule: C₃₄H₃₃ClN₂O₃
Numéro CAS: 82137-81-3
EINECS: 279-906-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in hot Toluene within almost transparency