Imprimer
Benzyle (3-hydroxypropyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid Benzyl Ester, 3-(Cbz-amino)-1-propanol, Benzyl (3-hydroxypropyl)carbamate
C1932-25G C1932-5G
TCIAC1932-25GEA 143 EUR
TCIAC1932-25G TCIAC1932-5G
Benzyle (3-hydroxypropyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Benzyle (3-hydroxypropyl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD01321351
Numéro CAS: 34637-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency