Imprimer
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
C1896-1G C1896-5G
TCIAC1896-1GEA 17.6 EUR
TCIAC1896-1G TCIAC1896-5G
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00155390
Numéro CAS: 4684-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C