Imprimer
(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
C1796-5G C1796-1G
TCIAC1796-5GEA 66 EUR
TCIAC1796-5G TCIAC1796-1G
(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00273365
Numéro CAS: 60456-22-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a951919cea07044f31d5f0cbe01e3cb1ecae5261&vid=a951919cea07044f31d5f0cbe01e3cb1ecae5261&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -46.0 deg (neat)