1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
C1787-25G
C1787-250G
TCIAC1787-25GEA
27.5
EUR
TCIAC1787-25G
TCIAC1787-250G
1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (par GC)
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formule:
C₆H₁₁ClO₃ Point d'ébullition: 70°C |
Numéro MDL:
MFCD04038100 Numéro CAS: 98298-66-9 ONU: 2920 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |