Imprimer
N-Carbobenzoxy-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-2-nitrobenzenesulphonamide
C1757-25G C1757-5G
TCIAC1757-25GEA 427 EUR
TCIAC1757-25G TCIAC1757-5G
N-Carbobenzoxy-2-nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-2-nitrobenzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₆S
Numéro MDL: MFCD06797080
Numéro CAS: 245365-64-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency