Imprimer
Chloromethyl polystyrene resin 0,8 - 1,2 mmol/g, "cross-linked" 2% DVB (100-200 mesh)
Fournisseur: TCI
C1751-25G C1751-5G
TCIAC1751-25GEA 93.5 EUR
TCIAC1751-25G TCIAC1751-5G
Chloromethyl polystyrene resin 0,8 - 1,2 mmol/g, "cross-linked" 2% DVB (100-200 mesh)
Chloromethyl polystyrene resin
Numéro MDL: MFCD00146406
Numéro CAS: 55844-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Loading 0.8 to 1.2 mmol/g