N-Carbobenzyloxy-D-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C1730-25G
C1730-5G
TCIAC1730-25GEA
139
EUR
TCIAC1730-25G
TCIAC1730-5G
N-Carbobenzyloxy-D-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzyloxy-D-proline
Formule:
C₁₃H₁₅NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00063228 Numéro CAS: 6404-31-5 EINECS: 229-021-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +37.0 to +43.0 deg (C=2, EtOH) |