Imprimer
Acide 2-chloro-3-méthoxypropanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1688-25G C1688-5G
TCIAC1688-25GEA 744 EUR
TCIAC1688-25G TCIAC1688-5G
Acide 2-chloro-3-méthoxypropanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-3-méthoxypropanoïque
Formule: C₄H₇ClO₃
MW: 138.55 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD03093624
Numéro CAS: 2544-05-0
ONU: 3265
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %