Imprimer
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1666-25G C1666-5G
TCIAC1666-25GEA 250 EUR
TCIAC1666-25G TCIAC1666-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Formule: C₄ClF₃N₂
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00191933
Numéro CAS: 697-83-6
EINECS: 211-807-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %