Imprimer
Chloromethyl polystyrene resin 1,6 - 1,8 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Fournisseur: TCI
C1643-25G C1643-5G
TCIAC1643-25GEA 194 EUR
TCIAC1643-25G TCIAC1643-5G
Chloromethyl polystyrene resin 1,6 - 1,8 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Chloromethyl polystyrene resin
Numéro MDL: MFCD00146406
Numéro CAS: 55844-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loading 1.5 to 1.8 mmol/g