Imprimer
Chloromethyl polystyrene resin 0,8 - 1,3 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Fournisseur: TCI
C1642-25G C1642-5G
TCIAC1642-25GEA 362 EUR
TCIAC1642-25G TCIAC1642-5G
Chloromethyl polystyrene resin 0,8 - 1,3 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Chloromethyl polystyrene resin
Numéro MDL: MFCD00146406
Numéro CAS: 55844-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loading 0.8 to 1.3 mmol/g