Imprimer
N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C1557-25G C1557-5G
TCIAC1557-25GEA 162 EUR
TCIAC1557-25G TCIAC1557-5G
N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010642
Numéro CAS: 3426-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C