Imprimer
N-Carbobenzoxy-1,6-diaminohexane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Cbz-1,6-diaminohexane Hydrochloride, Benzyl N-(6-Aminohexyl)carbamate Hydrochloride, Benzyl (6-aminohexyl)carbamate hydrochloride, N-(6-Aminohexyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride
C1521-1G C1521-5G
TCIAC1521-1GEA 81.4 EUR
TCIAC1521-1G TCIAC1521-5G
N-Carbobenzoxy-1,6-diaminohexane hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Carbobenzoxy-1,6-diaminohexane hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00270151
Numéro CAS: 78618-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C